Learn More
Acide 4-(tétrazol-5-yl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11946761 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11946761 5 g 5g
11936761 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11946761 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 445570050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 179942-55-3 | C7H7BN4O2 | 189.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 179942-55-3
Formule moléculaire C7H7BN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 189.97
Numéro MDL MFCD06739099 MFCD11044435
Clé InChI DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-1h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-1htetrazol-5-yl phenylboronic acid
CID PubChem 46737995
Nom IUPAC Acide [4-(2H-tétrazol-5-yl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.97
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.