Learn More
Acide4-undécanedicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15562293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15562293 5 g 5g
15552293 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15562293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443970050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3973-08-8 | C4H3NO2S | 129.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3973-08-8
Formule moléculaire C4H3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 129.14
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Thiazolecarboxylic acid
Point de fusion 195.0°C to 199.0°C
Perte à la dessiccation 3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Synonyme 1,1,4,4-tetraethoxy-2-butyne, 2-butyne,1,1,4,4-tetraethoxy
Clé InChI QJVVNQLFPMBGLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C#CC(OCC)OCC)OCC
Nom IUPAC 1,1,4,4-tétraethoxybut-2-yne
CID PubChem 2724486
Poids de la formule 129.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Thiazolecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.