Learn More
Acide 4-thiazolecarboxylique, TRC
Code produit 30457092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3441951G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Thiazolecarboxylic Acid
CAS 3973-08-8
Formule moléculaire C4 H3 N O2 S
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467
Formule InChI InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cscn1
Nom IUPAC acide 1,3-thiazole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 129.14
Poids de la formule 128.9884