Learn More
Acide 4-thiazolecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 3973-08-8 |
| Formule moléculaire | C4 H3 N O2 S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1cscn1 |
| Nom IUPAC | acide 1,3-thiazole-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.14 |
| Poids de la formule | 128.9884 |