Learn More
Chlorhydrate de 4-(thien-2-ylméthyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10595184
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10595184 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10256004 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10595184 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC70663CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1112459-82-1
Formule moléculaire C12H14ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 239.761
Numéro MDL MFCD12198118
Clé InChI BRDMSBXGZSSVJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thien-2-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-2-thienylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-thien-2-ylmethyl phenyl methylamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 43811053
Nom IUPAC [4-(thiophène-2-ylméthyl)phényl]méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Thien-2-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 239.77
Pourcentage de pureté 97%