Learn More
(4-thien-2-ylphényl)méthanol, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-thien-2-ylphenyl)methanol |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 190.26 |
| Pourcentage de pureté | 97% |