Learn More
Acide 4-thien-2-yltétrahydropyrane-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10432644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10432644 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10745425 1 g Flacon en verre ambré 1g
10322305 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10432644 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62201CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 880166-18-7
Formule moléculaire C10H12O3S
Poids moléculaire (g/mol) 212.26
Numéro MDL MFCD09817516
Clé InChI VWYOZQWRYINSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thiophen-2-yl oxane-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-thiophen-2-yl oxan-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
CID PubChem 19066254
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 4-(thiophen-2-yl)oxane-4-carboxylic acid
Poids de la formule 212.27
Pourcentage de pureté 97%