Learn More
4-thien-2-yltétrahydropyran-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10586334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586334 1 g Flacon en verre ambré 1g
10367734 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10586334 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62209DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 906352-94-1
Formule moléculaire C10H14O2S
Poids moléculaire (g/mol) 198.28
Numéro MDL MFCD09879932
Clé InChI JHVRUEHWCGLJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methan-1-ol
CID PubChem 24229668
Nom IUPAC [4-(thiophène-2-yl)oxan-4-yl]méthanol
SMILES OCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.28
Pourcentage de pureté 97%