Learn More
Toluène-4-sulfonate de (4-thien-2-yltétrahydropyran-4-yl)méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10462314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10462314 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10397494 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10462314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62244CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 921938-87-6
Formule moléculaire C17H20O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 352.463
Numéro MDL MFCD09879933
Clé InChI OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
CID PubChem 24229670
Nom IUPAC (4-thiophène-2-yloxan-4-yl)méthyl4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 352.47
Pourcentage de pureté 97%