Learn More
(4-Thien-2-yltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10133624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10133624 250 mg Flacon en verre ambré -
10367573 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10133624 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62213CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 906422-74-0
Formule moléculaire C10H15NOS
Poids moléculaire (g/mol) 197.296
Numéro MDL MFCD09817518
Clé InChI LBEBHUWSRFXHQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl amine, 4-aminomethyl-4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine
CID PubChem 24229669
Nom IUPAC (4-thiophène-2-yloxan-4-yl)méthanamine
SMILES C1COCCC1(CN)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 197.3
Pourcentage de pureté 97%