Learn More
Acide 4-(thien-3-yl)benzoïque, 97 %, Acros Organics™
Product Code. 15229686 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15229686 5 g 5g
15219686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15229686 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 450420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 29886-64-4
Formule moléculaire C11H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.25
Clé InChI FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
CID PubChem 736862
Nom IUPAC Acide 4-thiophène-3-ylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Thien-3-yl)benzoic acid
Point de fusion 281.0°C to 283.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.