Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-thiouracile, 97 %
Code produit 10058981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10058981 1 g Flacon en verre 1g
10560754 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10058981 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 359930010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 591-28-6 | C4H4N2OS | 128.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-28-6
Formule moléculaire C4H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 128.15
Numéro MDL MFCD00090842
Clé InChI OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thiouracil, 2-hydroxy-4 1h-pyrimidinethione, 4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-mercaptopyrimidine, uracil, 4-thio, 4-mercaptopyrimidin-2-ol, 4-sulfanylpyrimidin-2-ol, 2-hydroxy-4-thiopyrimidine, 2 1h-pyrimidinone, 3,4-dihydro-4-thioxo, 2 1h-pyrimidinone, 4-mercapto-9ci
CID PubChem 2734394
Nom IUPAC 4-sulfanylidène-1H-pyrimidin-2-one
SMILES O=C1NC=CC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Thiouracil
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 295°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Thiouracil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.