Learn More
4-thiouracile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478508 1 g 1g
15488508 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61919.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 591-28-6 | Molecular Formula: C4H4N2OS | Molecular Weight: 128.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-28-6
Formule moléculaire C4H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 128.15
Numéro MDL MFCD00090842
Clé InChI OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thiouracil, 2-hydroxy-4 1h-pyrimidinethione, 4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-mercaptopyrimidine, uracil, 4-thio, 4-mercaptopyrimidin-2-ol, 4-sulfanylpyrimidin-2-ol, 2-hydroxy-4-thiopyrimidine, 2 1h-pyrimidinone, 3,4-dihydro-4-thioxo, 2 1h-pyrimidinone, 4-mercapto-9ci
CID PubChem 2734394
Nom IUPAC 4-sulfanylidene-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-2-one
SMILES O=C1NC=CC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Thiouracil
Point de fusion 295°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 97%