Learn More
4-Thiouracile, TRC
Code produit 30012899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012899 1 g 1g
30008076 5 g 5g
30009372 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012899 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3754051G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-28-6
Formule moléculaire C4 H4 N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 128.152
Synonyme 3,4-Dihydro-4-thioxo-2(1H)-pyrimidinone, 2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidine, 4-Thiopyrimidin-2-one, NSC 43288;
Nom IUPAC 4-sulfanylpyrimidine-2-ol
SMILES Oc1nccc(S)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Thiouracil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Poids de la formule 128.004
Pourcentage de pureté >95%