Learn More
4-Thiouridine, 98+ % Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463409 100 mg 100mg
15453409 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60679.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    424.65€ / 100mg
    Économisez 47.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13957-31-8 | C9H12N2O5S | 260.26 g/mol
4-Thiouridine is a constituent of several transfer RNA's. 4-Thiouridine is a thionucleobase used as an antisense agent. Widely used for RNA analysis including RNA-RNA cross coupling and RNA labelling. 4-Thiouridine is a photoreactive (crosslinking) uridine analogue that upon phosphorylation to 4-thioUTP may be incorporated into RNA structures. 4-Thiouridine may be used to study the specificity and kinetics of uridine-cytidine kinases. 4-Thio Uridine is typically used to modify oligos slated for RNA, or RNA-protein, structural studies. A 4-thio-rU modified RNA pentamer was used to study the effect of this modification on codon-anticodon interaction when it is in the wobble position of tRNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-thiouridine est un constituant de plusieurs ARN de transfert. La 4-thiouridine est une thionucléobase utilisée comme agent antisens. Largement utilisée pour l’analyse de l’ARN, y compris le couplage croisé ARN-ARN et le marquage de l’ARN. La 4-thiouridine est un analogue de l’uridine (de réticulation) photoréactif qui, lors de la phosphorylation en 4-thioUTP, peut être incorporé dans les structures d’ARN. La 4-thiouridine peut être utilisée pour étudier la spécificité et la cinétique des kinases uridine-cytidine. L’uridine 4-thio est généralement utilisée pour modifier les oligos prévus pour des études structurales d’ARN ou d’ARN-protéines. Un pentamère d’ARN modifié 4-thio-RU a été utilisé pour étudier l’effet de cette modification sur les interactions codon-anticodon lorsqu’il est en position wobble de l’ARNt.
Solubilité
Soluble dans l’eau(20 mg/ml) et le méthanol (10 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13957-31-8
Formule moléculaire C9H12N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 260.26
Numéro MDL MFCD00006538
Clé InChI ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
CID PubChem 3032615
ChEBI CHEBI:20480
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=S)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Thiouridine
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Synonyme 4-thiouridine, thiouridine, uridine, 4-thio, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thiouracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, s4u, thiouridine van, uridine,4-thio, 4-thio-d-uridine
Informations sur la solubilité Soluble in water (20mg/ml),and methanol (10mg/ml).
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2-one
Poids de la formule 260.27
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Cristalline