Learn More
4-Thiouridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Thiouridine |
| CAS | 13957-31-8 |
| Formule moléculaire | C9 H12 N2 O5 S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Thiouridine, NSC 518132 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O |
| Nom IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-4-sulfanylidènepyrimidin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.27 |
| Poids de la formule | 260.0467 |