Learn More
4-Toluidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Toluidine |
| CAS | 106-49-0 |
| Formule moléculaire | C7 H9 N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Benzenamine','4-methyl-, p-Toluidine (8CI), 4-Methylbenzenamine, 1-Amino-4-methylbenzene, 4-Amino-1-methylbenzene, 4-Aminotoluene, 4-Methyl-1-aminobenzene, 4-Methylaniline, 4-Methylphenylamine, 4-Toluidine, 4-Tolylamine, C.I. 37107, C.I. Azoic Coupling Component 107, NSC 114040, NSC 15350, Naphthol AS-KG, Naphtol AS-KG, Naphtol AS-KGLL, p-Aminotoluene, p-Methylaniline, p-Methylbenzenamine, p-Methylphenylamine, p-Tolylamine','p-Toluidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-méthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 107.15 |
| Poids de la formule | 107.0735 |