Learn More
Acide 4-aminocephalosporanique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10536841 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10536841 1 g Flacon en verre 1g
10693712 5 g Flacon en verre 5g
10016263 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10536841 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 344430010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5720-05-8
Formule moléculaire C7H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.96
Numéro MDL MFCD00039138
Clé InChI BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
CID PubChem 79799
Nom IUPAC acide (4-méthylphényl)boronique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Tolylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 256°C to 263°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Tolylboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.