Learn More
4-Tolylsulfonamide, TRC
Code produit 30132574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132574 10 g 10g
17944595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT53663010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-55-3
Formule moléculaire C7 H9 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 171.22
Synonyme (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Tolbutamide Imp. A (EP), Gliclazide Imp. A (EP), Benzenesulfonamide, 4-methyl- (9CI, ACI), 4-Methylbenzenesulfonamide (ACI), p-Toluenesulfonamide (8CI), 4-Methylbenzene-1-sulfonamide, 4-Methylbenzensulfonamide, 4-Methylphenylsulfonamide, 4-Tolylsulfonamide, GWA 101, NSC 9908, p-Methylbenzenesulfonamide, p-Tolylsulfonamide, p-Tosylamide, Plasticizer 15, Toluene-4-sulfonamide, Tolylsulfonamide, Topcizer 1S, Tosylamide, Uniplex 173
Nom IUPAC 4-méthylbenzènsulfonamide
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Poids de la formule 171.0354
Pourcentage de pureté >95%