Learn More
4-(tri-n-butylstannyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448087 1 g 1g
15458087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51435.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124252-41-1 | C17H31NSn | 368.15 g/mol
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(tri-n-butylstannyl)pyridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau. Soluble dans l’éther, l’hexane et le tétrahydrofurane.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124252-41-1
Formule moléculaire C17H31NSn
Poids moléculaire (g/mol) 368.15
Numéro MDL MFCD01319071
Clé InChI UNEPXPMBVGDXGH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2737318
Nom IUPAC tributyl(pyridin-4-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Synonyme 4-tributylstannyl pyridine, pyridine,4-tributylstannyl, 4-tributylstannylpyridine, 4-tributylstannyl-pyridine, 4-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridin-4-yl tributylstannane, pyridine, 4-tributylstannyl, 4-pyridyltributyltin, 4-pyridyl tributyltin, 4-tributyistannylpyridine
Informations sur la solubilité Not miscible in water. Soluble in ether,hexane and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 368.15
Pourcentage de pureté 96%