Learn More
Acide 4-(Trifluoroacetyl)benzoïque, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398315 1 g 1g
11308325 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10242.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58808-59-6 | C9H5F3O3 | 218.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58808-59-6
Formule moléculaire C9H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 218.131
Numéro MDL MFCD00052340
Clé InChI WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoroacetyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoroacetyl benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl, 4-2,2,2-trifluoro-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl-9ci, 4-carboxy-a,a,a-trifluoroacetophenone, pubchem13997, acmc-1atst, 4-trifluoroacetylbenzoic acid, labotest-bb lt00454127
CID PubChem 143579
Nom IUPAC Acide 4-(2,2,2-trifluoroacétyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Point de fusion 177°C to 179°C
Quantité 1 g
Beilstein 2728778
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 218.13
Pourcentage de pureté ≥97%