Learn More
4-trifluoroacétyl-p-phénylènediamine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10192854 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10192854 500 mg Flacon en verre 500mg
1 options
Code produit. 10192854
Marque: Thermo Scientific Acros 399945000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
CAS 53446-90-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7F3N2O
Formule linéaire NH2C6H4NHC(O)CF3
Numéro MDL MFCD00132978
Quantité 500 mg
Synonyme 4-trifluoroacetamidoaniline, n-4-aminophenyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 4-trifluoroacetamido aniline, 2,2,2-trifluoro-n-4-aminophenyl acetamide, 4-trifluoroacetylaminoaniline, 4-trifluoroacetyl amino aniline, 4-trifluoroacetyl-p-phenylenediamine, n1-trifluoroacetyl benzene-1,4-diamine, n-4-aminophenyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
Clé InChI DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)NC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC N-(4-aminophényl)-2,2,2-trifluoroacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
CID PubChem 675087
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.