Learn More
4-(trifluoroacétyl)toluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388795 5 g 5g
11378795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12424.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 394-59-2 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-59-2
Formule moléculaire C9H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 188.149
Numéro MDL MFCD00052338
Clé InChI DYILUJUELMWXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoroacetyl toluene, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl ethanone, 4'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolylethanone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethanone, 2,2,2-trifluoro-4'-methylacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl-ethanone, 4-trifluoroacetyltoluene, acmc-209j5m
CID PubChem 136237
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(4-méthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoroacetyl)toluene
Point d’ébullition 70°C to 72°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 5 g
Beilstein 1870406
Poids de la formule 188.15
Pourcentage de pureté 97%