Learn More
4’-(Trifluorométhoxy)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11491648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491648 5 g 5g
11481648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13928.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85013-98-5
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
Numéro MDL MFCD00042404
Clé InChI MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
CID PubChem 522821
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Densité 1.278
Point d’ébullition 47°C to 49°C (15 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.456
Quantité 5 g
Beilstein 5930486
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 98%