Learn More
4-(trifluorométhoxy)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453427 5 g 5g
11463427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17208.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 461-82-5 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-82-5
Formule moléculaire C7H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.126
Numéro MDL MFCD00041314
Clé InChI XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
CID PubChem 600848
Nom IUPAC 4-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Densité 1.31
Point d’ébullition 73°C to 75°C (10 mmHg)
Point d’éclair 81°C (178°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.463
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2090209
Poids de la formule 177.13
Pourcentage de pureté 98%