Learn More
4-(Trifluorométhoxy)anisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448627 25 g 25g
11438627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19746.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 710-18-9 | C8H7F3O2 | 192.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 710-18-9
Formule moléculaire C8H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.137
Numéro MDL MFCD00216942
Clé InChI NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
CID PubChem 2724973
Nom IUPAC 1-Méthoxy-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)anisole
Densité 1.272
Point d’ébullition 163°C to 165°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2556809
Poids de la formule 192.14
Pourcentage de pureté ≥98%