Learn More
4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4- (Trifluoromethoxy)benzaldehyde |
| Densité | 1.331 |
| Point d’ébullition | 93°C (27 mmHg) |
| Point d’éclair | 71°C (159°F) |
| Indice de réfraction | 1.458 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1949135 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 190.12 |
| Pourcentage de pureté | 96% |