Learn More
Acide 4-(trifluorométhoxy)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440847 25 g 25g
11420847 1 g 1g
11430847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23233.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 139301-27-2 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139301-27-2
Formule moléculaire C7H6BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD01074648
Clé InChI HUOFUOCSQCYFPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boranediol, p-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxy phenylboronicacid
CID PubChem 2734386
Nom IUPAC Acide [4-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Point de fusion ∼120°C to 125°C
Quantité 25 g
Beilstein 8548201
Poids de la formule 205.93
Pourcentage de pureté 98%