Learn More
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442837 25 g 25g
11422837 1 g 1g
11432837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15467.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 94108-56-2 | C7H4ClF3O3S | 260.611 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94108-56-2
Formule moléculaire C7H4ClF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 260.611
Numéro MDL MFCD00042408
Clé InChI UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 523102
Nom IUPAC Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Densité 1.536
Point d’ébullition 120°C to 122°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.48
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 7641524
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 260.62
Pourcentage de pureté 98%