Learn More
4-(trifluorométhoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10572091 1 g Flacon en verre 1g
10771735 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10572091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306040010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 828-27-3 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 828-27-3
Formule moléculaire C7H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.11
Numéro MDL MFCD00040988
Clé InChI WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
CID PubChem 70015
Nom IUPAC 4-(trifluorométhoxy)phénol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.3700g/mL
Point d’ébullition 80.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3OC6H4OH
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4480
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.37
Poids de la formule 178.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide