Learn More
4-(trifluoromethoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11450603
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450603 1 g 1g
11460603 5 g 5g
11470603 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12695.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 828-27-3
Formule moléculaire C7H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.11
Numéro MDL MFCD00040988
Clé InChI WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
CID PubChem 70015
Nom IUPAC 4-(trifluorométhoxy)phénol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenol
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 1.375
Point d’ébullition 91°C to 92°C (25 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1945934
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 178.11
Pourcentage de pureté 98%