Learn More
4-(Trifluorométhoxy)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethoxy)phenol |
| CAS | 828-27-3 |
| Formule moléculaire | C7H5F3O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | p-(Trifluoromethoxy)phenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H |
| SMILES | Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-(trifluorométhoxy)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.11 |
| Poids de la formule | 178.0242 |