Learn More
4-(Trifluorométhoxy)phénol, TRC
Code produit 30454048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454048 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79088525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS 828-27-3
Formule moléculaire C7H5F3O2
Quantité 25 g
Synonyme p-(Trifluoromethoxy)phenol
Formule InChI InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMILES Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Nom IUPAC 4-(trifluorométhoxy)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 178.11
Poids de la formule 178.0242