Learn More
Isocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10295504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10295504 10 g 10g
10235464 1 g 1g
10001924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10295504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01053EA
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 35037-73-1
Formule moléculaire C8H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.12
Numéro MDL MFCD00035702
Clé InChI LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
CID PubChem 92298
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 1.34g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3OC6H4NCO
Quantité 10 g
Poids de la formule 203.12
Pourcentage de pureté 97%