Learn More
Isocyanate de 4-(Trifluorométhoxy)phényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450501 5 g 5g
11440501 1 g 1g
11349449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450501 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20033.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 35037-73-1 | C8H4F3NO2 | 203.12 g/mol
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate is used as a synthetic intermediate for medicine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle est utilisé comme intermédiaire synthétique pour la médecine
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les alcools, les amines et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35037-73-1
Formule moléculaire C8H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.12
Numéro MDL MFCD00035702
Clé InChI LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
CID PubChem 92298
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Point de fusion -29°C
Densité 1.346
Point d’ébullition 78°C (22 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 977669
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 203.12
Pourcentage de pureté 97%