Learn More
4-(trifluorométhoxy)phényl isothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10457442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10457442 10 g 10g
10049481 1 g 1g
10250065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10457442 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00411EA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 64285-95-6
Formule moléculaire C8H4F3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 219.181
Numéro MDL MFCD00042412
Clé InChI JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777338
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 1.3500g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3OC6H4NCS
Quantité 10 g
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Poids de la formule 219.19
Pourcentage de pureté 97%