Learn More
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431029 5 g 5g
15421029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64013.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 64285-95-6 | C8H4F3NOS | 219.181 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64285-95-6
Formule moléculaire C8H4F3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 219.181
Numéro MDL MFCD00042412
Clé InChI JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777338
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Couleur Incolore
Densité 1.35 g/mL
Point d’ébullition 215°C to 218°C (literature)
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.541
Quantité 5 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 2723939
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Poids de la formule 219.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide