Learn More
4-(Trifluorométhyl)chlorhydrate de phénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376569
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376569 1 g 1g
11386569 5 g 5g
11396569 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376569 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26180.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 133115-72-7 | C7H8ClF3N2O | 228.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133115-72-7
Formule moléculaire C7H8ClF3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 228.60
Numéro MDL MFCD00053033
Clé InChI KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethoxyphenyl-hydrazine hcl, 1-4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, p-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-trifluoromethoxy phenyl-, monohydrochloride
CID PubChem 2777328
Nom IUPAC [4-(trifluorométhoxy)phényl]hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NNC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.6
Pourcentage de pureté 98%