Learn More
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339455 5 g 5g
11329455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18674.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 169685-29-4 | C7H5F3OS | 194.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169685-29-4
Formule moléculaire C7H5F3OS
Poids moléculaire (g/mol) 194.171
Numéro MDL MFCD00052312
Clé InChI JHVNSRJPBXPZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy thiophenol, 4-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, 4-trifluoromethoxythiophenol, benzenethiol, 4-trifluoromethoxy, pubchem15268, acmc-1bxy9, 4-trifluoromethoxy-thiophenol, p-trifluoromethoxybenzenethiol
CID PubChem 2777360
Nom IUPAC 4-(trifluorométhoxy)benzénéthiol
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Point d’ébullition 64°C to 66°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.475
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 7916918
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 95%