Learn More
Acide 4-trifluorométhoxybenzoïque-alpha-13C, CDN
Code produit 30319142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30319142 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319142 Fournisseur CDN Code fournisseur CDNC62041G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyloxy)benzoic Acid-alpha-13 C
CAS 2819280-75-4
Formule moléculaire 13 C C7 H5 F3 O3
Quantité 1 g
Synonyme 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid-13 C, 4-(Trifluoromethyloxy)benzoic acid-α-13 C, p-(Trifluoromethoxy)benzoic acid-(carboxy-13 C), α,α,α-Trifluoro-p-anisic acid-13 C
Formule InChI InChI=1 S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4 H,(H,12,13)/i7+1
SMILES O[13 C](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Nom IUPAC ácido 4-(trifluorometoxi)(13 C)benzoico
Poids moléculaire (g/mol) 207.1114
Poids de la formule 207,0224 g/mol
Pourcentage de pureté 99 % d’atomes 13 C, minimum 98 % Pureté chimique