Learn More
4-(trifluorométhyl)-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)-1-indanone |
| Point de fusion | 38°C to 42°C |
| Point d’ébullition | 67°C to 72°C (0.1 mmHg) |
| Point d’éclair | >108°C (226°F) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 200.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |