Learn More
4-(trifluorométhyle)-1 H-indazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10785622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10785622 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10785622 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00293DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 1000339-98-9
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H5F3N2
Numéro MDL MFCD09263211
Quantité 1 g
Synonyme 4-trifluoromethyl-1h-indazole, indazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1 2 h-indazole
Clé InChI KCWIWQGNCLKDJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=C2C=NNC2=CC=C1
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)-1H-indazole
Poids moléculaire (g/mol) 186.14
CID PubChem 24729335
Poids de la formule 186.14