Learn More
4-trifluorométhyl-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417337 1 g 1g
15427337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34396.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. The palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 5-tributylstannyl-4-fluoro-1H-pyrazole with aryl iodides provided high yields of the corresponding 5-aryl-4-fluoro-1H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les réactions de couplage croisé catalysées par le palladium du 5-tributylstannyl-4-fluoro-1H-pyrazole avec des iodures d‘aryle fournissent des rendements élevés des 5-aryl-4-fluoro-1H-pyrazoles correspondants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52222-73-8
Formule moléculaire C4H3F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.077
Numéro MDL MFCD11226572
Clé InChI KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
CID PubChem 12777795
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole
SMILES C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 76°C to 78°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 136.1
Pourcentage de pureté 97%