Learn More
4-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13515010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13515010 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13515010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446490010
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS 52222-73-8
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H3F3N2
Quantité 1 g
Synonyme 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
Clé InChI KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
CID PubChem 12777795
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 97%