Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)-3-pyridincarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| Poids de la formule | 191.0194 |