Learn More
4’-(trifluorométhyl)acétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405143 5 g 5g
11415143 25 g 25g
11425143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12789.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 349-97-3 | C9H8F3NO | 203.164 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-97-3
Formule moléculaire C9H8F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 203.164
Numéro MDL MFCD00013562
Clé InChI DFDHFECLWHHELH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl acetanilide, n-4-trifluoromethyl phenyl acetamide, 4'-trifluoromethyl acetanilide, 4-trifluoromethylacetanilide, p-acetaminobenzotrifluoride, p-acetamidobenzotrifluoride, p-trifluoromethylacetanilide, p-acetylaminobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl acetanilide
CID PubChem 67685
Nom IUPAC N-[4-(Trifluorométhyl)phényl]acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Point de fusion 150°C to 154°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2106965
Poids de la formule 203.16
Pourcentage de pureté ≥98%