Learn More
4’-(trifluorométhyl)acétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone |
| Point de fusion | 29°C to 35°C |
| Densité | 0.924 |
| Point d’ébullition | 83°C to 85°C (9 mmHg) |
| Point d’éclair | 84°C (183°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.462 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1870425 |
| Poids de la formule | 188.15 |
| Afficher plus |