Learn More
Chlorure de 4-trifluorométhyl-alpha-toluènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451340 1 g 1g
15477575 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451340 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26395.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 163295-75-8 | Molecular Formula: C8H6ClF3O2S | Molecular Weight: 258.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163295-75-8
Formule moléculaire C8H6ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 258.64
Numéro MDL MFCD01631932
Clé InChI KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
CID PubChem 594332
Nom IUPAC Chlorure de [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanesulfonyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 103°C to 105°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 258.65
Pourcentage de pureté 97%