Learn More
Chlorhydrate 4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403897 5 g 5g
11413897 25 g -
11423897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18329.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 90774-69-9 | C7H7ClF3N | 197.585 g/mol
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride is used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide. It is also used to produce N-(p-trifluoromethylphenyl)phosphoramidic dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’aniline 4-(trifluorométhyl) est utilisé dans la synthèse du 2-(4-((6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phénoxy)-N-(4-(trifluorométhyl)phényl)propanamide. Il est également utilisé pour produire du dichlorure phosphoramidique (p-trifluorométhylphényl)-N.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90774-69-9
Formule moléculaire C7H7ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 197.585
Numéro MDL MFCD00007897
Clé InChI CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
CID PubChem 2723961
Nom IUPAC 4-(Trifluorométhyl)aniline, chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3629991
Poids de la formule 197.59
Pourcentage de pureté 97%