Learn More
4-(Trifluorométhyl)aniline, TRC
Code produit 30456341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456341 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7910505G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 455-14-1
Formule moléculaire C7 H6 F3 N
Quantité 5 g
Synonyme (4-(Trifluoromethyl)phenyl)amine, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 1-Amino-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)aniline, 4-(Trifluoromethyl)benzenamine, 4-Amino-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Aminobenzotrifluoride, NSC 10337, p-(Trifluoromethyl)aniline, p-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, p-Aminobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 161.12
Poids de la formule 161.0452